Merck
H9640
Sigma-Aldrich
抗人血清 山羊抗
whole antiserum
别名:
Anti-Human Serum
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
共軛
unconjugated
抗體表格
whole antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
human
技術
immunoelectrophoresis: suitable
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
人血清白蛋白由三个同源结构域组成,这些结构域聚集在一起形成一个心形分子。每个结构域是拥有共同结构基序的两个子域的产物。
血清是血液的液体成分,包括蛋白质、免疫球蛋白和电解质。它在许多诊断检验中起着至关重要的作用。抗人血清抗体可用于免疫电泳。山羊抗人血清抗体可与正常人血清特异性反应。
免疫原
混合正常人血清。
應用
人血清抗体可用于免疫手术。
外觀
山羊抗人血清以含有0.1%叠氮化钠防腐剂的液体形式提供。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
其他客户在看
B E Reubinoff et al.
Nature biotechnology, 18(4), 399-404 (2000-04-05)
We describe the derivation of pluripotent embryonic stem (ES) cells from human blastocysts. Two diploid ES cell lines have been cultivated in vitro for extended periods while maintaining expression of markers characteristic of pluripotent primate cells. Human ES cells express
Atomic structure and chemistry of human serum albumin
He X M and Carter D C
Nature, 358(6383), 209-209 (1992)
Teija Peura et al.
Current protocols in stem cell biology, Chapter 1, Unit1A-Unit1A (2011-03-15)
This unit describes generation of human embryonic stem cell lines from early human embryos. The focus is on actual handling of embryos and early embryonic outgrowths, omitting steps required for actual generation, freezing, and thawing of embryos, as well as