主要文件
NIST909C
人血清
NIST® SRM® 909c
别名:
人血清
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
包装
pkg of 3 x 2 mL
制造商/商品名称
NIST®
技术
mass spectrometry (MS): suitable
应用
clinical testing
包装形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一单位的NIST SRM 909C人血清含有三个样品瓶,每个含有大约2毫升冷冻人血清。
SRM 909C_Cert
SRM 909C_SDS
应用
人血清标准参考物质(SRM)主要用于验证测定人血清中指定成分的分析方法。在为内部对照物质分赋值后,此SRM还可以用于质量保证过程。
特点和优势
  • 认证值可追溯至物质的量和质量的国际系统单位(SI),以质量浓度(毫克/公升、微克/公升、纳克/毫升或克/升)和物质的量浓度(纳摩尔/升或微摩尔/升)表示。
其他说明
  • 有关失效日期、安全性、使用和储存的信息,请参阅证书。
  • 有关生物材料的说明、处置和运输信息见于SDS。
已认证可用于下列分析物。
胆固醇、肌氨酸酐、甘油酯、脲、钙(Ca)、氯(Cl)、镁(Mg)、钾(K)、钠(Na)、铁(Fe)、硒(Se)、转铁蛋白(Tf)
已提供以下分析物的参考/信息值。
总蛋白、Disialo Tf、Trisialo Tf、Tetrasialo Tf、Pentasialo Tf、Hexasialo Tf
请在nist.gov/SRM上查看证书以了解参数和更多详细信息。
分析说明
内毒素检测
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
免责声明
仅供研究使用。本品在法国的科研应用受到监管,包括用于进口和出口活动(法国《公共卫生法典》Public Health Code Article L 1211-1 paragraph 2)。如《公共卫生法典》所述,购买者(即最终用户)需要从法国研究部(France Ministry of Research)获得进口授权。订购此产品即代表您已确认获得合法的进口授权。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
High-sensitivity programmable flow method for assessment of total antioxidant capacity in biological samples
Sara S. M, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 261-266 (2016)
Mahmoud Elhusseiny Mostafa et al.
Journal of chromatography. A, 1670, 462952-462952 (2022-03-27)
LC-MS metabolomic analysis in complex biological matrices may be complicated by degeneracy when using large-bore columns. Degeneracy is the detection of multiple mass spectral peaks from the same analyte due to adduction of salts to the metabolite, dimerization, or loss
Sara S Marques et al.
International journal of molecular sciences, 15(7), 11387-11402 (2014-06-27)
Total antioxidant capacity assays are recognized as instrumental to establish antioxidant status of biological samples, however the varying experimental conditions result in conclusions that may not be transposable to other settings. After selection of the complexing agent, reagent addition order