主要文件
S1-M
Sigma-Aldrich
正常人血清
别名:
Normal Human Serum
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105901
eCl@ss:
26020100
NACRES:
NA.71
生物来源
human
抗体形式
serum
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
blocking: suitable (interfering antibodies)
一般描述
从健康正常人的血块中采集的正常人血清。 采用FDA批准的方法检测每个供者单位的HIV-1&2、HIV-Ag、HCV、HBsAg和RPR,均呈阴性。
应用
在涉及DNase I和MNase处理的降解试验中,正常人体血清被用作参考或对照,为评估这些酶对DHM结构的影响提供了比较。
外形
非无菌液体。不含防腐剂。
装瓶前,采用0.2μ绝对过滤膜过滤。
储存及稳定性
-20°C冻存,最长12个月。应避免反复冻/融循环。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Midori L Wasielewski et al.
International journal of molecular sciences, 24(4) (2023-02-26)
This study analyzed the nuclease- and serum-driven degradation of millimeter-scale, circular DNA-histone mesostructures (DHMs). DHMs are bioengineered chromatin meshes of defined DNA and histone compositions designed as minimal mimetics of physiological extracellular chromatin structures, such as neutrophil extracellular traps (NETs).