Merck
H4628
Sigma-Aldrich
DL-同型半胱氨酸
≥95% (titration)
别名:
2-氨基-4-巯基丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HSCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS号:
分子量:
135.18
Beilstein:
1721683
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
42021308
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
product name
DL-同型半胱氨酸, ≥95% (titration)
化驗
≥95% (titration)
形狀
powder
mp
232-233 °C (lit.)
溶解度
H2O: soluble
應用
cell analysis
peptide synthesis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC(CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
InChI 密鑰
FFFHZYDWPBMWHY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
DL-同型半胱氨酸已被用于诱导Sprague-Dawley大鼠的高同型半胱氨酸血症。它还被用于研究高同型半胱氨酸血症对载脂蛋白E缺陷小鼠动脉粥样硬化的影响。
生化/生理作用
同型半胱氨酸是一种含巯基的氨基酸,由甲硫氨酸合成。它是一种非必需的非蛋白原氨基酸。它是甲基化循环的重要决定因素,在血浆中有四种存在形式。同型半胱氨酸的异常高水平会导致高同型半胱氨酸血症,同时会促进动脉粥样硬化。
血浆同型半胱氨酸水平升高是冠心病和癌变的危险因素;可能是肿瘤细胞生长的标志物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
The Molecular and Cellular Effect of Homocysteine Metabolism Imbalance on Human Health
Henrieta S
International Journal of Molecular Sciences, 17(10), 1733-1733 (2016)
Effects of vitamin supplementation and hyperhomocysteinemia on atherosclerosis in apoE-deficient mice
Ji Zhou
Atherosclerosis, 168(2), 255-262 (2003)
Homocysteine: role and implications in atherosclerosis.
Guthikonda S and Haynes WG
Current Atherosclerosis Reports, 8(2), 100-106 (2006)
Hyperhomocysteinemia decreases bone blood flow
Neetu Tyagi
Vascular Health, 7, 31-35 (2011)
Role of homocysteine in the development of cardiovascular disease
Paul Ganguly and Sreyoshi Fatima Alam
Nutrition Journal, 14(6) (2015)