Merck
H2500
Sigma-Aldrich
血红蛋白 来源于牛血液
lyophilized powder
别名:
Hb, 牛血红蛋白, 高铁血红蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
42030116
NACRES:
NA.61
生物源
bovine blood
形狀
lyophilized powder
分子量
Mr ~64500
技術
MALDI-TOF: suitable
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
血红蛋白是红细胞的主要成分,是其具有红色颜色的原因。它在红细胞中的正常浓度为34%。血红蛋白是一种带有α和β链的球状蛋白,其分别含有141和146个氨基酸。它以四聚体的形式存在,每个单体都带有由铁元素所构成的血红素的杂环卟啉环。
應用
牛血中的血红蛋白已被用于:
  • 在脊髓匀浆中利用Darbkin′检测、四极离子淌度飞行时间质谱用于定量脑实质性内出血和实质性出血的标准曲线生成
  • 在结晶研究中生成分子印迹聚合物(MIP)以模拟高分子量聚乙二醇(PEG)
α-弹性蛋白的溶解度已被应用于弹性蛋白模拟生物材料的构建。
生化/生理作用
氧气转运蛋白。Fe2+/Fe3+平衡是血液氧合的一种生理指标;脱氧血红蛋白通过将亚硝酸还原为NO来补充反馈回路,而NO是一种可增强血液流向缺氧组织流量的血管扩张剂。
由于血红蛋白能够将氧从肺部输送到身体组织,并促进二氧化碳的返回运输,因此它是脊椎动物最重要的呼吸蛋白。牛血红蛋白可用于生成血红蛋白囊泡(HbV)以进行氧气运输。与人血红蛋白相比,它具有热稳定性并对氧气显示出了高亲和性。牛血红蛋白可与合成染料以及偶氮染料相互作用。推荐使用聚合形式的牛血红蛋白治疗自身免疫性溶血性贫血。
注意
由于天然血红蛋白在空气中易于氧化,因此这些制剂主要为高铁血红蛋白。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Hao Zhang et al.
Science advances, 5(3), eaaw0873-eaaw0873 (2019-03-16)
Monitoring regional tissue oxygenation in animal models and potentially in human subjects can yield insights into the underlying mechanisms of local O2-mediated physiological processes and provide diagnostic and therapeutic guidance for relevant disease states. Existing technologies for tissue oxygenation assessments
Automating the application of smart materials for protein crystallization
Khurshid S, et al.
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 71(3), 534-540 (2015)
Early Intravenous Infusion of Mesenchymal Stromal Cells Exerts a Tissue Source Age-Dependent Beneficial Effect on Neurovascular Integrity and Neurobehavioral Recovery After Traumatic Cervical Spinal Cord Injury
Vawda R, et al.
Stem Cells Translational Medicine (2019)
Endogenous Interleukin-10 Deficiency Exacerbates Vascular Pathology in Traumatic Cervical Spinal Cord Injury
Badner A, et al.
Journal of Neurotrauma (2019)
Georgi Dyankov et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(19) (2020-10-03)
Immobilization of proteins on a surface plasmon resonance (SPR) transducer is a delicate procedure since loss of protein bioactivity can occur upon contact with the untreated metal surface. Solution to the problem is the use of an immobilization matrix having