Merck
L8912
Sigma-Aldrich
L-亮氨酸
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
别名:
(S)-亮氨酸, (S)-2-氨基-4-甲基戊酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721722
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
产品名称
L-亮氨酸, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
生物来源
non-animal source
Agency
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
方案
98.5-101.0%
表单
powder
旋光性
[α]20/D 14.9 to 16.0°, c = 4 in 6 M HCl
[α]25/D 14.9 to 17.3 °, c = 4 in 6 M HCl
质量
meets EP, JP, USP testing specifications
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
endotoxin, tested
颜色
white
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL
痕量阳离子
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: <0.02%
heavy metals: ≤10 ppm
应用
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
官能团
amine
carboxylic acid
储存温度
room temp
SMILES字符串
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
亮氨酸是一种非生糖必需氨基酸。它是一种支链氨基酸,是蛋白质的结构组分。
应用
L-亮氨酸可用于:
  • 作为肥大剂来监测其对肌管的影响。
  • 作为培养酵母的 PMG 培养基的组成部分。
  • 用于骨骼肌细胞的肌管蛋白质合成分析。
  • 研究其对肝脏脂质代谢的影响。
生化/生理作用
亮氨酸在细胞内信号转导、基因转录和翻译中发挥作用。它通过激活胎盘细胞、骨骼肌和脂肪组织中雷帕霉素(mTOR)信号通路的哺乳动物靶点来促进蛋白质的合成。亮氨酸抑制蛋白质降解,促进线粒体生物合成、葡萄糖代谢和脂肪酸氧化,为蛋白质合成提供能量。
其他说明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
本品仅供实验室使用,不适用于药物、家庭或其他用途。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Leucine in Obesity: Therapeutic Prospects
Yao K, et al.
Trends in Pharmacological Sciences, 37(8), 714-727 (2016)
The role of leucine and its metabolites in protein and energy metabolism
Duan Y, et al.
Amino Acids, 48(1), 41-51 (2016)
(-)-Epicatechin and its colonic metabolite hippuric acid protect against dexamethasone-induced atrophy in skeletal muscle cells
Edwards S J, et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry, 110, 109150- 109150 (2022)
Optimization of an in vitro bioassay to monitor growth and formation of myotubes in real time
Sylvia M
Bioscience Reports (2016)
Susan A Masino
Ketogenic Diet and Metabolic Therapies: Expanded Roles in Health and Disease (2016)