Merck
G2879
Sigma-Aldrich
甘氨酸 盐酸盐
≥99% (HPLC)
别名:
氨基乙酸盐酸盐, 甘氨酸HCl, 甘氨酸盐酸盐, 乙氨酸, 氨基乙酸, 氨基醋酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2CO2H · HCl
CAS号:
分子量:
111.53
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder
分子量
111.53
儲存條件
(Tightly closed Dry)
濃度
≤100%
技術
immunohistochemistry: suitable
mp
176-180 °C (lit.)
溶解度
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
InChI 密鑰
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
研究领域:神经科学
應用
盐酸甘氨酸已用于:
  • 制备盐酸甘氨酸缓冲液
  • 洗脱磁珠中的免疫球蛋白(IgG),确保充分富集核心和位点特异性抗体
  • 再生传感器以洗脱结合的C反应蛋白(CRP)
盐酸甘氨酸已被用作 Ag(银)剥离缓冲液的组分,用于小鼠组织的多重免疫组化。
生化/生理作用
甘氨酸作用于受体可使氯电导增强。与大脑其他部位相比,它在脊髓中的浓度最高。但它可作用并别构激活兴奋性受体N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA),在大脑中引起兴奋性传递。
甘氨酸由连接氨基和羧基基团的单个碳分子组成。盐酸甘氨酸(Gly·HCl)能够液化天然壳聚糖,也有助于制备再生壳聚糖膜。它可作为渗透保护剂。甘氨酸可作为蛋白质的柔性连接单元,还可用于形成螺旋。游离甘氨酸可能在组织中对缺血、缺氧和再灌注具有保护作用。在在败血症、关节炎、成人呼吸窘迫综合征和其他炎症性疾病领域,甘氨酸已成为潜在治疗方法的研究对象。
脊髓中的抑制性神经递质,NMDA 受体的变构调节剂。
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Hydrolysis of organic phosphates by commercially available phytases: Biocatalytic potentials and effects of ions on their enzymatic activities
Tazisong IA, et al.
Journal of food, agriculture & environment, 6(3&4), 500-505 (2008)
A comparative study on the chitosan membranes prepared from glycine hydrochloride and acetic acid
Ma B, et al.
Carbohydrate Polymers, 91(2), 477-482 (2013)
M D Wheeler et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 56(9-10), 843-856 (2001-02-24)
The mechanism of the immunosuppressive effects of glycine and its pathophysiological applications are discussed in this review. Glycine has been well characterized in spinal cord as an inhibitory neurotransmitter which activates a glycine-gated chloride channel (GlyR) expressed in postsynaptic membranes.
Glycine
Hall JC
JPEN. Journal of parenteral and enteral nutrition, 22(6), 393-398 (2019)
Coupling of HIV-1 gp120-derived Core Protein to Paramagnetic Beads and Adsorption Assays
Ingale J and Wyatt RT
Bio-protocol, 5(20) (2015)
实验方案
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
本页内容介绍和讨论了三种免疫印迹膜剥离和重新检测的方案。