Merck
410225
Sigma-Aldrich
甘氨酸
≥98.5%, ACS reagent for peptide synthesis
别名:
氨基乙酸, 甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2COOH
CAS号:
分子量:
75.07
Beilstein:
635782
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
产品名称
甘氨酸, ACS reagent, ≥98.5%
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≥98.5%
形狀
powder, crystals or granules
雜質
H2SO4, passes test (darkened)
Hydrolyzable subsances, passes test
燃燒殘留物
≤0.1%
顏色
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
NH4+: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
應用
peptide synthesis
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES 字串
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甘氨酸是最简单的氨基酸结构单元。
應用
甘氨酸用于全细胞膜片钳记录,以测量NMDA(N-甲基-D-天冬氨酸)内向电流。它还用作结晶学中的模型有机系统,展示新型声学雾化平台。
生化/生理作用
甘氨酸是非必需氨基酸。通过细胞膜的钙内流由甘氨酸门控通道介导。甘氨酸参与卟啉、嘌呤和丝氨酸的合成。它还可作为谷氨酸与NMDA(N-甲基-D-天冬氨酸)受体结合的竞争性激动剂。在快速增殖的癌细胞中,由于对氨基酸的需求增加,甘氨酸合成可能会增加。
脊髓中的抑制性神经递质,NMDA受体的变构调节器。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Controversial Effects of D-Amino Acid Oxidase Activator (DAOA)/G72 on D-Amino Acid Oxidase (DAO) Activity in Human Neuronal, Astrocyte and Kidney Cell Lines: The N-methyl D-aspartate (NMDA) Receptor Hypofunction Point of View
Vinita Jagannath
Frontiers in Molecular Neuroscience (2017)
A Novel Acoustomicrofluidic Nebulization Technique Yielding New Crystallization Morphologies
Heba Ahmed
Advanced Materials, 30(3) (2018)
Amino acids: metabolism, functions, and nutrition
Guoyao Wu
Amino Acids, 37(1), 1-17 (2009)
Metabolite Profiling Identifies a Key Role for Glycine in Rapid Cancer Cell Proliferation
Mohit Jain
Science, 336(6084), 1040-1044 (2012)
Alexander Carvajal-González et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2178-2192 (2014-06-22)
The clinical associations of glycine receptor antibodies have not yet been described fully. We identified prospectively 52 antibody-positive patients and collated their clinical features, investigations and immunotherapy responses. Serum glycine receptor antibody endpoint titres ranged from 1:20 to 1:60 000.