Merck
137275
SAFC
甘氨酸 盐酸盐
EMPROVE® EVOLVE
制药生产
别名:
乙氨酸, 氨基乙酸, 氨基醋酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2CO2H · HCl
CAS号:
分子量:
111.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
生物来源
synthetic
质量水平
产品线
EMPROVE® EVOLVE
表单
powder
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
endotoxin, microbial, heavy metals, arsenic and trace impurities; tested
mp
176-180 °C (lit.)
适用性
suitable for manufacturing use
异质活性
Cytotoxicity; tested
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
InChI key
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
脊髓中的抑制性神经递质,NMDA 受体的变构调节剂。
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)