产品名称
明胶 来源于猪皮肤, powder, gel strength ~300 g Bloom, Type A, BioReagent, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture
生物源
Porcine skin
品質等級
無菌
sterile
種類
Type A
產品線
BioReagent
形狀
powder
分子量
50—100 kDa
包裝
pkg of 1 kg
pkg of 100 g
pkg of 500 g
濃度
70—90% Biuret
技術
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
表面覆盖率
100‑200 μg/cm2
溶解度
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
特點和優勢
- 无菌明胶来源于猪皮。
- 不含蛋白酶。
- 粉末形式的明胶处理方便简单。
- 可用于细胞培养和电泳技术。
- 为各种应用提供足够的表面覆盖率。
成分
注意
準備報告
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
细胞外基质(ECM)是由细胞分泌并在组织中围绕在其周围。
实验方案
This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
该用于细胞培养应用的明胶包被实验方案提供了明胶类型、表面覆盖浓度和优化建议等相关信息。