product name
明胶 来源于猪皮肤, Type A, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
生物源
Porcine skin
品質等級
無菌
γ-irradiated
種類
Type A
產品線
BioXtra
形狀
lyophilized powder
包裝
pkg of 10 mg
技術
cell culture | mammalian: suitable
表面覆盖率
100‑200 μg/cm2
凝膠強度
~300 g Bloom
溶解度
soluble 20 mg/mL, clear, colorless (in warm tissue culture medium)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
明胶已用于多种应用。 它可用于对细胞培养器皿进行包被以改善细胞的附着,加入至PCR以稳定Taq DNA,作为Western blotting、ELISA和免疫化学中的封闭试剂,以及作为细菌学中用于物种分化培养基的组分。 作为一种生物相容性的聚合物,它已被作为递送载体用于活性生物分子的释放以及支架的生成用于组织工程应用。在制药工业中,明胶可用作悬浮和包封剂,以及其他应用。
成分
注意
準備報告
本品为A型冻干粉,适用于细胞培养,凝胶强度为300。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
实验方案
该用于细胞培养应用的明胶包被实验方案提供了明胶类型、表面覆盖浓度和优化建议等相关信息。
This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.