主要文件
1288485
USP
明胶
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
明胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
gelatin
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典的网站。
應用
Gelatin USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)