Merck
F6755
Sigma-Aldrich
纤维蛋白原 来源于大鼠血浆
60-80% protein (≥60% of protein is clottable)
别名:
因子 I
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.61
生物源
rat plasma
品質等級
形狀
powder
品質
60-80% protein (≥60% of protein is clottable)
分子量
α-chain 63.5 kDa
β-chain 56 kDa
γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content)
soluble dimer 340 kDa
濃度
60-80% (biuret)
技術
cell culture | mammalian: suitable
immunoblotting: suitable
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
應用
来自大鼠血浆的纤维蛋白原已被用于:
  • 制备生长因子溶液
  • 不连续的SDS-聚丙烯酰胺凝胶,以通过免疫印迹分析对IgG(免疫球蛋白)型抗体进行检测
  • 与细胞悬液混合形成凝块并保留细胞,以避免在移植过程中分散
纤维蛋白原已被用于外科手术和大量创伤患者的止血治疗研究。这些研究表明,与使用新鲜的冷冻血浆(FFP)相比,纤维蛋白原在止血方面可能更加有效。
生化/生理作用
纤维蛋白原是一种作为蛋白凝血级联系统一部分的急性期蛋白。级联反应的最终结果是产生凝血酶,凝血酶可将纤维蛋白原转化为纤维蛋白。凝血酶可快速水解纤维蛋白原,从而释放出纤维蛋白肽 A。该小肽的丧失不足以使产生的纤维蛋白分子不溶,但它往往会与邻近的纤维蛋白和纤维蛋白原分子形成复合物。然后凝血酶从纤维蛋白上切下第二条多肽(纤维蛋白肽 B),而后形成的纤维蛋白单体自发聚合,形成不溶性凝胶。聚合的纤维蛋白通过非共价键和静电力结合在一起,并由转氨酶(因子 XIIIa)稳定,而因子 XIIIa 则通过因子 XIII 上凝血酶的作用生成。而后不溶性纤维蛋白聚集物(凝块)和凝集的血小板可阻塞损坏的血管,并阻止进一步出血。血浆中纤维蛋白原的量可作为体内是否存在炎症的非特异性标志。任何哺乳动物来源的纤维蛋白原均可被任何哺乳动物来源的凝血酶裂解。
品質
含有 ~12% 的柠檬酸钠和 ~18% 的氯化钠。
分析報告
由缩二脲确定的蛋白质。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Cell Transplantation as a Method to Investigate Spinal Cord Regeneration in Regenerative and Nonregenerative Xenopus Stages
Mendez-Olivos EE and LarraIn J
Cold Spring Harbor Protocols (2018)
Optimization of trophic support for neural stem cell grafts in sites of spinal cord injury
Robinson J and Lu P
Experimental Neurology, 291, 87-97 (2017)
Salmon fibrin glue in rats: antibody studies
Laidmae I, et al.
Biologicals : Journal of the International Association of Biological Standardization, 40(1), 55-60 (2012)
C Fenger-Eriksen et al.
British journal of anaesthesia, 101(6), 769-773 (2008-09-27)
Patients experiencing massive haemorrhage are at high risk of developing coagulopathy through loss, consumption, and dilution of coagulation factors and platelets. It has been reported that plasma fibrinogen concentrations may reach a critical low level relatively early during bleeding, calling
Katarina Waldén et al.
The Annals of thoracic surgery, 97(4), 1199-1206 (2014-02-11)
Data from small selected patient populations suggest that the preoperative plasma concentration of fibrinogen influences postoperative blood loss and red blood cell transfusion after cardiac operations, but there are also conflicting reports. We assessed the importance of preoperative fibrinogen concentration