密度
1.319-1.321 g/mL
應用
hematology
histology
SMILES 字串
CC(=O)N(CC(O)CN(C(C)=O)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I)c2c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c2I
InChI
1S/C35H44I6N6O15/c1-13(52)46(30-26(38)20(32(59)42-3-15(54)9-48)24(36)21(27(30)39)33(60)43-4-16(55)10-49)7-19(58)8-47(14(2)53)31-28(40)22(34(61)44-5-17(56)11-50)25(37)23(29(31)41)35(62)45-6-18(57)12-51/h15-19,48-51,54-58H,3-12H2,1-2H3,(H,42,59)(H,43,60)(H,44,61)(H,45,62)
InChI 密鑰
NBQNWMBBSKPBAY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
應用
- 研究单个细胞封装的效率。
- 基于梯度的分离衰老癌细胞。
- 从支气管肺泡灌洗液中分离非包膜病毒颗粒。
- 分离脂蛋白和大分子
- 纯化病毒颗粒
- 纯化神经元细胞
特點和優勢
- 它在生物学上是惰性的,不会干扰标志酶的测定。
- 它是非离子型,无毒且渗透压低。
- 它能够形成自发梯度,比蔗糖稳定、更容易制备。
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.