product name
Flumazenil, >99% (HPLC), solid
品質等級
化驗
>99% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white
起源
Roche
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1ncn-2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc-23
InChI
1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... BZRAP1(9256) , GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
rat ... Gabra2(29706) , Gabrg1(140674)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
生化/生理作用
特點和優勢
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience