Merck
F4641
Sigma-Aldrich
抗-人IgG3−FITC抗体,小鼠单克隆 小鼠抗
clone HP-6050, purified from hybridoma cell culture
别名:
单克隆抗 人 IgG3
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
生物来源
mouse
偶联物
FITC conjugate
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
HP-6050, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
储存条件
protect from light
技术
dot immunobinding: 1:64
particle immunofluorescence: 1:8
同位素/亚型
IgG1
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
人免疫球蛋白G(IgG)有四个亚类:IgG1、IgG2、IgG3 和 IgG4,分别对应重链γ1、γ2、γ3和γ4。抗体的一级结构由二硫键连接两条重链并连接重链和轻链。IgG3为促炎性抗体,在病毒感染时最先出现,引发效应作用。
特异性
该抗体对人 IgG3 具有特异性,与其他 IgG 亚类不反应。IUIS/WHO 研究推荐该克隆在广泛的检测方案和技术中具有特异性和反应性。
应用
小鼠单克隆抗人 IgG3-FITC 抗体可用于免疫组化和间接免疫荧光。
外形
0.01 M 磷酸盐缓冲液 (pH 8.0) 中的溶液,含 1% 灭活牛血清白蛋白和 15 mM 叠氮化钠。
储存及稳定性
如需连续使用,可在 2-8 °C 下储存长达一个月。
对于长期储存,溶液可以工作等份冷冻。不推荐反复冻融。如果延长储存时间后出现轻微浑浊,使用前离心澄清。
其他说明
为了获得最佳结果,建议每个个体用户通过滴定法测定工作稀释液。
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Erdem Tüzün et al.
Acta neuropathologica, 118(6), 737-743 (2009-08-15)
We report the immunopathological analysis of the brain and tumor of two patients who died of anti-NMDAR-associated encephalitis, and of the tumor of nine patients who recovered. Findings included prominent microgliosis and deposits of IgG with rare inflammatory infiltrates in
Seroprevalence of human herpesvirus 6 in Andino Pune?os (Argentina)
Romagnoli, Pablo Alberto, et al.
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 669-672 (2000)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96(1), 1-26 (2007)
IgG Subclasses and Allotypes: From Structure to Effector Functions
Gestur V, et al.
Frontiers in Immunology (2014)
Tiffany N Caza et al.
Kidney360, 1(6), 491-500 (2020-04-21)
Common variable immunodeficiency (CVID) is one of the most common primary immunodeficiency syndromes, affecting one in 25,000-50,000 people. Renal insufficiency occurs in approximately 2% of patients with CVID. To date, there are no case series of renal biopsies from patients
商品
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.