主要文件
F0514
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-asparagine (DOD) Sasrin® resin ester
200-400 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.26
表单
solid
标记范围
0.3-0.8 mmol FMOC-amino acid per g resin
粒径
200-400 mesh
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
应用
For peptide synthesis. Peptides can be cleaved from the resin with 0.5-1% CF3CO2H in CH2Cl2.
其他说明
N-FMOC-amino acid ester of 3-methoxy-4-oxymethyl-phenoxymethylated 1% divinylbenzene cross-linked polystyrene.
法律信息
Sasrin is a registered trademark of Bachem Bioscience Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)