特点
capacity 1 Liter Nalgene
包装
pack of 2
制造商/商品名称
Eppendorf® 5920700006 (Global)
参数
3,336 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
185 mm
直径
98 mm
相容性
for use with 1,000 mL round bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG