物料
flat bottom
特点
capacity 1 x 250 mL flat/175 - 225 mL bottle
Holds 175 mL tubes
包装
pack of 2
制造商/商品名称
Eppendorf® 5804787005 (Global)
参数
3,175 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
130 mm
直径
62 mm
相容性
for use with 250 mL round buckets
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG