主要文件
EP5910756003
Eppendorf® Adapter for 1000 mL wide-neck bottle
for use with for rotor S-4xUniversal (set of 2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
包裝
case of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5910756003
相容性
for use with for rotor S-4xUniversal (set of 2)
相关类别
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)