主要文件
EP5820741007
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, capacity 750 mL, pack of 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103910
NACRES:
NB.82
物料
round
包装
pack of 4
制造商/商品名称
Eppendorf® 5820741007 (Global)
技术
centrifugation: suitable
容量
750 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)