Merck
E2758
Sigma-Aldrich
β-雌二醇
BioReagent, powder, suitable for cell culture
别名:
17β-雌二醇, 1,3,5-雌三烯-3,17β-二醇, 3,17β-二羟基-1,3,5(10)-雌三烯, 二氢卵泡素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H24O2
CAS号:
分子量:
272.38
Beilstein:
1914275
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生物源
synthetic (organic)
產品線
BioReagent
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
mp
176-180 °C (lit.)
溶解度
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI 密鑰
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
β-雌激素或雌激素-17 β (E2)主要由卵巢中排卵前的大卵泡分泌。另外,雌激素可从含有胆固醇合成雄激素的胆固醇中从头合。芳香化酶酶(P450arom)对雄激素芳香化,可产生β-雌激素。
應用
β-雌二醇已用于:
  • 用作培养乳腺肿瘤细胞的杜氏改良Eagle培养基(DMEM)的成分
  • 用作测试神经保护作用的雌激素化合物
  • 用作培养卵母细胞的199培养基成分
β-雌激素可用于研究细胞分化和转化(致瘤性)。
生化/生理作用
β-雌激素(E2)是女性绝经前的主要激素,对于男性精子发生、精子成熟和运动至关重要。培养骨髓干细胞(BMSC)具有合成E2的能力,可用于治疗雌激素缺乏症。它通过雌激素受体(ER)α和ERβ介导生理机能。
绝经前卵巢分泌的主要雌激素。雌激素通过调节基因转录并因此调节蛋白质合成来指导胚胎发生和青春期女性表型的发展。 它还诱导促性腺激素的产生,进而诱导排卵。 暴露于雌二醇会增加乳腺癌的发生率和增殖。
外觀
室温下为粉末状;分成小份冻存,以避免使用时反复冷冻/解冻
重構
制备20 μg/ml储备溶液,在1 mβ-雌二醇中加入1 ml无水乙醇;轻轻旋转溶解;混合时加入49毫升无菌培养基。
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Loss of STAT1 from mouse mammary epithelium results in an increased Neu-induced tumor burden
Klover PJ, et al.
Neoplasia, 12(11), 899-905 (2010)
The developmental potential of oocytes is impaired in cattle with liver abnormalities
Sarentonglaga B, et al.
Journal of Reproduction and Development, 59(2), 168-173 (2013)
Estradiol synthesis and release in cultured female rat bone marrow stem cells
Zhang D, et al.
BioMed Research International, 2013 (2013)
Estrogen synthesis and signaling pathways during aging: from periphery to brain
Cui J, et al.
Trends in Molecular Medicine, 19(3), 197-209 (2013)
Selective oestrogen receptor (ER) modulators reduce microglia reactivity in vivo after peripheral inflammation: potential role of microglial ERs
Tapia-Gonzalez S, et al.
The Journal of Endocrinology, 198, 219?230-219?230 (2008)