Merck
D8928
Sigma-Aldrich
反式-1,2-环己二胺四乙酸 一水合物
ACS reagent, 97.5-100.5%
别名:
(1,2-环己基二腈)四乙酸, Chel-CD, DCTA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H22N2O8 · H2O
分子量:
364.35
Beilstein:
3222748
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
ACS reagent
化驗
97.5-100.5%
燃燒殘留物
≤0.2%
mp
213-216 °C (lit.)
正離子痕跡
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES 字串
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
InChI 密鑰
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Chel is a trademark of Ciba-Geigy AG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3