等级
ACS reagent
for complexometry
puriss. p.a.
质量水平
方案
≥99.0% (KT)
灼烧残渣
≤0.1% (as SO4)
mp
213-216 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
适用性
suitable for suitability for complexometry
官能团
amine
carboxylic acid
SMILES字符串
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
InChI key
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
其他说明
法律信息
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3