Merck
33267
Sigma-Aldrich
1,3-丙二胺四乙酸
≥99.0% (KT)
别名:
1,3-丙二胺-N,N,N′,N′-四乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H18N2O8
CAS号:
分子量:
306.27
Beilstein:
1716449
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0% (KT)
表单
powder
mp
~250 °C (dec.)
官能团
amine
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(=O)CN(CCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O8/c14-8(15)4-12(5-9(16)17)2-1-3-13(6-10(18)19)7-11(20)21/h1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
DMQQXDPCRUGSQB-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)