Merck
11635
Sigma-Aldrich
偶氮甲碱-H 单钠盐 水合物
p.a.
别名:
4-羟基-5-(2-羟基苯亚甲基氨基)-萘-2,7-二磺酸 单钠盐 水合物, 4-羟基-5-(水杨醛缩氨基)-2,7-萘二磺酸 单钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H12NNaO8S2 · xH2O
分子量:
445.40 (anhydrous basis)
Beilstein:
4100175
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
p.a.
表单
solid
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
官能团
imine
sulfonic acid
SMILES字符串
O.[Na+].Oc1ccccc1\C=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b18-9+;;
InChI key
AAIGDXDVSZJVSW-IFJQNBRBSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
偶氮甲碱-H单钠盐水合物是一种络合剂,用于比色法测定水溶液中硼的浓度。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
R.A. Edwards
Analyst, 105, 139-139 (1980)
G.D. Schucker et al.
Analytica Chimica Acta, 75, 95-95 (1975)