分子量
average mol wt 5,000,000-40,000,000
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
将右旋糖酐用作长的亲水性间隔臂提高了作用于大分子的固定化蛋白质的性能。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2