Merck
31392
Sigma-Aldrich
葡聚糖 来源于明串珠菌
Mr 450,000-650,000
别名:
6-O-(6-O-β-D-吡喃葡萄糖基-β-D-吡喃葡萄糖基)-D-葡萄糖, 甘露三糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H10O5)n
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.25
生物源
(Leuconostoc spp)
形狀
powder
分子量
Mr 450,000-650,000
技術
cell based assay: suitable
損耗
≤7% loss on drying
顏色
white
mp
483  °C ((901 °F ))
溶解度
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
吸收
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
適合性
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides
suitable for microfluidics/nanofluidics
應用
clinical research
filtration
life science and biopharma
metabolomics
plasma purification
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI 密鑰
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
葡聚糖,是生物相容性的细菌胞外产多糖,属于多糖家族成员。葡萄糖残基主要以α-(1→6)糖苷键连接成主链,支链通常为α-(1→2)、α-(1→3)和α-(1→4)键。这种多功能化合物一般产自明串珠菌、乳杆菌、链球菌、魏斯氏菌和片球菌,分子量分布为1,000至40,000,000 daltons (Da)。葡聚糖的结构并不单一,具体取决于负责其生产的微生物菌株。 葡聚糖可溶于水和一些有机溶剂,通过化学改性后可形成球状、管状和三维网络等各种结构。这种灵活多变的特性令葡聚糖可混合各种生物活性分子和疏水性高分子,用于各种应用。拥有出色的水溶性、生物相容性和无毒性,葡聚糖可用作细胞培养和生物工艺中重要的分子支架、溶质稳定剂和冷冻保护剂。葡聚糖的种种特性令其在广泛领域发挥重要作用,包括细胞培养、药物递送、纳米医学等生物医学应用,以及各种生物化学研究。
應用
葡聚糖(来自明串珠菌)已用于:
  • 从血液样本中分离人中性粒细胞
  • 血液沉淀
  • 3D微流控细胞粘附实验中人脐静脉细胞(HUVEC)的再悬浮
  • 微流控系统和生物相容性应用中双水相体系(ATPS)液滴研究
  • 通过单分子力谱研究其力学特性
生化/生理作用
右旋糖酐′的各种应用原理:
  • 渗透平衡:右旋糖酐通过增加溶液中的溶质浓度来帮助维持渗透平衡。这可以防止水分过多地穿过细胞膜,从而保持细胞的完整性和功能。
  • 冷冻保护:右旋糖酐通过在冷冻过程中在细胞和组织周围形成保护屏障来作为冷冻保护剂。这种屏障抑制冰晶的形成,冰晶会损害细胞膜和结构。
  • 粘度控制:右旋糖酐可以通过增加溶液的分子量来改变溶液的粘度。粘度的这种变化会影响溶液的流动特性,使其可用于控制各种工艺中溶液的稠度。
  • 药物输送:修饰右旋糖酐用作受控药物递送的载体。右旋糖酐可以包封药物并逐渐释放,提高药物的溶解度,控制释放曲线,从而改善治疗效果。
  • 凝胶电泳:右旋糖酐可增加凝胶电泳中样品上样溶液的密度。这种增加的密度有助于样品沉入凝胶基质中,从而在电泳过程中根据大小和电荷更精确地分离分子。
  • 酶稳定:右旋糖酐通过提供保护性环境来稳定酶。它在酶周围形成稳定的基质,增强酶的活性并延长其在各种生化反应中的寿命。这种保护可以防止酶变性和失活,使酶更有效地发挥作用。
特點和優勢
  • 葡聚糖平均分子量:450,000-650,000
  • 易溶于水、DMSO、甲酰胺、乙二醇和甘油
  • 用途广泛,适用于各种实验室和研究应用
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种葡聚糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Single-Molecule Force Spectroscopy of Dextran. In: Correlation Force Spectroscopy for Single Molecule Measurements
Radiom, M
Springer Science Reviews, 81, 71-71 (2015)
Peng Kai Ong et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 298(6), H1870-H1878 (2010-03-30)
Formation of a cell-free layer is an important dynamic feature of microcirculatory blood flow, which can be influenced by rheological parameters, such as red blood cell aggregation and flow rate. In this study, we investigate the effect of these two
Water-head-driven microfluidic oscillators for autonomous control of periodic flows and generation of aqueous two-phase system droplets
Dang et al.
Lab on a chip, 17, 286-292 (2017)
Robert E Sealy et al.
International immunology, 28(11), 559-564 (2016-10-30)
Antibody-secreting cells (ASCs) in respiratory tract tissues provide a first line of defense against invading pathogens. These cells often secrete IgA that is efficiently transcytosed across epithelial barriers into the airway lumen where pathogens can be blocked at their point
Kana Unuma et al.
Autophagy, 11(9), 1520-1536 (2015-06-24)
Sepsis/endotoxemia is elicited by the circulatory distribution of pathogens/endotoxins into whole bodies, and causes profound effects on human health by causing inflammation in multiple organs. Mitochondrial damage is one of the characteristics of the cellular degeneration observed during sepsis/endotoxemia. Elimination
相关内容
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.