API 家族
dextran
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
右旋糖酐 40主要由互相连接的葡萄糖单元组成, 主要的键型为α-1:6。它是通过某些多糖的受控分裂获取,这些多糖在某些 肠膜明串珠菌菌株发酵蔗糖时合成。 右旋糖酐 40的重均分子量在35,000至45,000的范围内。
右旋糖酐 40主要由互相连接的葡萄糖单元组成, 主要的键型为α-1:6。它是通过某些多糖的受控分裂获取,这些多糖在某些 肠膜明串珠菌菌株发酵蔗糖时合成。 右旋糖酐 40的重均分子量在35,000至45,000的范围内。
應用
右旋糖酐 40 USP参考标准品用于指定质量测试和分析。
还可用于制备系统适用性溶液,用于通过液相色谱和折光率检测器测定右旋糖酐 40的旋光度和比旋光度。
还可用于制备系统适用性溶液,用于通过液相色谱和折光率检测器测定右旋糖酐 40的旋光度和比旋光度。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Dextran 40
United States Pharmacopeia, 47(5), 1309-1309 (2022)