Merck
D2158
Sigma-Aldrich
碘海醇
nonionic density gradient medium
别名:
N,N'-双(2,3-二羟基丙基)-5-[N-(2,3-二羟基丙基)乙酰胺基]-2,4,6-三碘代异酞酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H26I3N3O9
CAS号:
分子量:
821.14
Beilstein:
2406632
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.75
形狀
powder
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(=O)N(CC(O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
InChI
1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
InChI 密鑰
NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
HistoDenz又称碘海醇,是一种非离子 X 射线造影化合物,专用作碘化密度梯度介质。
應用
HistoDenz适于通过速率区带或等密度离心法分离从大分子到活细胞的所有物质。
  • 本品可用于肝星状细胞的分离和培养。
  • 它还可用于从环境样品中提取微生物细胞。
  • 本品可用于 LacZ(β-半乳糖苷酶)染色。
  • 它还可用于富集生殖母细胞。
特點和優勢
HistoDenz具有多种重要的梯度介质特性。
  • 它具有极低的毒性、低渗透压、高密度和低粘度(与蔗糖相比)。
  • 它具有水溶性、非离子性,化学性质接近惰性。
法律資訊
Histodenz is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Attachment of Pseudomonas putida onto differently structured kaolinite minerals: A combined ATR-FTIR and 1H NMR study.
Vasiliadou I A, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 84(2), 354-359 (2011)
Extraction of Microbial Cells from Environmental Samples for FISH Approaches
Jennifer Pratscher
Methods in Molecular Biology, 2246 (2021)
Interleukin?10 promotes primary rat hepatic stellate cell senescence by upregulating the expression levels of p53 and p21
Huang, et al.
Molecular Medicine Reports, 17 (2018)
Skeletal muscle tissue clearing for lacz and fluorescent reporters, and immunofluorescence staining.
Verma M, et al.
Methods in Molecular Biology, 129-140 (2016)
SnapShot: Tissue Clearing
Douglas S. Richardson, Jeff W. Lichtman
Cell, 171 (2017)
商品
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.