Merck
CLS3261
康宁 ® 超低附着培养皿
60mm petri dish, low-attachment
别名:
cell culture flasks, tissue culture flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.13
材料
polystyrene
round
無菌
sterile
包裝
case of 20
製造商/商標名
Corning 3261
直徑 × 高度
60 mm × 15 mm
表面積
21 cm2
顏色
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 超低附着皿具有共价结合的水凝胶层,可有效抑制细胞附着
  • 表面最小化蛋白质吸收、酶活化和细胞活化
  • 表面无细胞毒性、具有生物惰性且不可降解
  • 经伽马辐照灭菌并经认证无热原
  • 实际内生长面直径为 51.4mm
  • 高度为 15mm
  • 由光学透明的原聚苯乙烯制成
  • 具有堆叠的珠子帮助操作
  • 提供通气孔,以提供一致的气体交换
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.