一般描述
Corning针头滤器经过100%完整性测试且经无热原和无细胞毒性认证,并按照ISO 9002标准制造。有多种膜可满足您的需求。
PES用于低蛋白质结合和更快的流速;不含表面活性剂的醋酸纤维素(SFCA)用于最低的蛋白结合;PTFE用于耐化学性; 而再生纤维素(RC)是DMSO相容性的最佳选择。
PES用于低蛋白质结合和更快的流速;不含表面活性剂的醋酸纤维素(SFCA)用于最低的蛋白结合;PTFE用于耐化学性; 而再生纤维素(RC)是DMSO相容性的最佳选择。
这些 Corning 注射器式过滤器具有丙烯酸共聚物外壳、母鲁尔锁入口和公鲁尔滑动出口。
- SFCA-PF(带预过滤器的无表面活性剂醋酸纤维素)膜提供最低的蛋白结合率,并具有完整的玻璃纤维预过滤器,可提供额外的过滤能力
- 100%完整性测试、无菌且认证的无热原和无细胞毒性
- 依据ISO 9002标准生产
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
其他客户在看
Qiushi Wei et al.
International journal of molecular medicine, 45(3), 816-824 (2020-01-28)
Icaritin, a metabolite of icariin, is a potent promoter of bone marrow‑derived mesenchymal stem cells (BMSCs) osteogenesis, but the underlying mechanisms remain unclear. To examine the effects of icaritin on osteogenic differentiation, BMSCs were exposed to osteogenic induction medium with