主要文件
Z116866
Sigma-Aldrich
无针头 PP/PE 注射器
luer slip tip, centered, capacity 5 mL, graduated, 0.2 mL, sterile
别名:
polypropylene syringes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
无菌性
sterile
特点
graduated 0.2 mL
包装
pkg of 100 ea individually wrapped
制造商/商品名称
Fortuna Graf
容量
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些带有Luer尖端的聚丙烯注射器可以与任何尺寸的针头一起使用。这些一次性注射器的刚性聚乙烯柱塞尺寸略微偏大,从而在半柔性PP筒的壁上形成紧密密封,并且可提供非常平滑的拉伸。未添加污染润滑剂。
除散装包装产品外,注射器均单独包装(无菌);散装都以塑料袋(非无菌)包装提供。
单独订购针头。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)