Merck
753653
Sigma-Aldrich
金纳米颗粒
60 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
别名:
Au NP, 金胶体
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
形狀
nanoparticles
suspension
濃度
~1.9E+10 particles/mL
外徑
1
直徑
60 nm
λmax
536-541 nm
蛋白質二硫鍵異構酶
<0.2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI 密鑰
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
CytoDiagnostics 公司产品。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
金(Au)纳米颗粒具有可调的光学和电子性质,适用于许多应用,包括光伏、传感器、药物递送和催化。
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.