主要文件
CLS3526
Corning® Costar® 经TC处理多孔板
size 24 wells, polystyrene plate, flat bottom wells, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
别名:
多孔板, 组织培养板, 细胞培养板
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
材料:
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
尺寸:
24 wells
孔直徑:
15.6 mm
孔容積:
3.4 mL
孔有效容積:
0.38-0.57 mL
無菌:
sterile
結合類型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特點:
lid
skirt
材料
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
描述
growth area 1.9 cm2
無菌
sterile
特點
lid
skirt
包裝
pack of 1 (individually wrapped)
case of 50 (individually wrapped)
製造商/商標名
Corning 3526
尺寸
24 wells
孔直徑
15.6 mm
孔容積
3.4 mL
孔有效容積
0.38-0.57 mL
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带有凝结环的板盖可防止交叉污染。所有平板具有统一脚标,以及凸出的小珠以助堆放。每个孔均有编码易于识别。除非另行说明,否则材质为聚苯乙烯。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.