主要文件
CLS3338
康宁® CellBIND®多孔板
size 48 wells, flat clear bottom, sterile, lid
别名:
48 well culture plate, cell culture multiwell plate, cell culture plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
物料
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
flat clear bottom
polystyrene
无菌性
sterile
sterile
特点
lid
lid
skirt
包装
pack of 5 ea
case of 50 ea
制造商/商品名称
Corning 3338
尺寸
48 wells
表面积
0.95 cm2 , cell growth area
孔体积
1.6 mL
孔工作体积
0.19-0.285 mL
颜色
clear
适用性
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
吸附类型
CellBIND® surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
康宁® CellBIND®细胞培养多孔板
  • 带有冷凝环的不可逆的盖子,以减少污染
  • 单个字母数字代码,用于孔识别
  • 统一的边角,方便堆放
  • CellBIND® 表面经过处理,以获得最佳细胞附着
  • 经 γ 射线灭菌
  • 经过无热原认证
法律信息
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)