主要文件
CLS3513
Corning® Costar® 经TC处理多孔板
size 12 wells, clear polystyrene plate, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
别名:
多孔板, 组织培养板, 细胞培养板
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
材料:
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom
round wells
尺寸:
12 wells
孔直徑:
22.1 mm
孔容積:
6.9 mL
孔有效容積:
0.76-1.14 mL
無菌:
sterile
結合類型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特點:
lid
skirt
材料
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom
round wells
描述
growth area 3.8 cm2
無菌
sterile
特點
lid
skirt
包裝
case of 50 (individually wrapped)
製造商/商標名
Corning 3513
尺寸
12 wells
孔直徑
22.1 mm
孔容積
6.9 mL
孔有效容積
0.76-1.14 mL
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带有凝结环的板盖可防止交叉污染。所有平板具有统一脚标,以及凸出的小珠以助堆放。每个孔均有编码易于识别。除非另行说明,否则材质为聚苯乙烯。
特點和優勢
  • Corning® Costar® 多孔板支持各种分析和存储应用的要求。
  • TC 处理的表面可实现最佳的细胞附着。
  • 盖子上的环可防止交叉污染。
  • 所有板都有统一的底部和边缘,以方便进行堆叠。
  • 独立字母数字代码,用于孔识别。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)