主要文件
Z707805
TPP® 组织培养板
24 well plate, flat bottom, polystyrene, 1.86 cm2, sterile, 72/cs
别名:
24 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.22
物料
flat bottom (F-base)
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
无菌性
sterile
包装
case of 72
制造商/商品名称
TPP 92424
存货情况
not available in (available only in North America)
外部长度 × 宽度 × 高度
128 mm × 85 mm × 22 mm
尺寸
24 wells
表面积
1.86 cm2 , growth surface (cm2)
工作体积
6.3 mL
适用性
suitable for (cell culture; tissue culture applications)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
TPP 组织培养板
TPP组织培养板的优点:
  • 带有通风系统的盖子可确保控制气体交换,并保证低蒸发量
  • 倾斜边缘仅允许将盖子放置在一个位置
  • 盖子和盖子上的黄色标记区域可确保正确的盖子方向:黄色与黄色对应!
  • 脊状抓握区域可确保牢固抓握并防止意外地将盖子抬起
  • 在孔之间清晰的α数字标记,以便在显微镜检测期间实现轻松定位,同时侧面标有易见黑色字母数字
  • 生长区域仅在球形区域上
  • 生长表面绝对平坦
  • 所有TPP板尺寸(6、12、24和96孔)可牢固地堆叠在一起
  • 板底座中的通风孔可防止冷凝,并在堆叠板之间提供一致的气流
  • 完全透明
TPP 96孔组织培养板的优点:
  • 根据ANSI/SBS-3d标准制造
  • 标准化的交错条形码2/5
  • 白色底色牢固地压印在测试板上;从而避免分离而导致的无法辨认
  • 提供2种孔的几何形状:F底和U底
96孔组织培养板的几何形状
F底座(平底):
  • 出色的光学特性
  • 适用于精确的光学测定,测定光不会受到几何形状以及显微镜应用的干扰
U型底座(圆底):
  • 没有适合移液的边缘
  • 可用于凝集试验和“+/-”评价
法律信息
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)