主要文件
C5416
Supelco
聚苯乙烯分光光度计比色皿
Semi-micro without stopper
别名:
cuvette, spectrophotometer cuvette, spectrophotometry uv
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.32
物料
polystyrene
参数
340-800 nm spectral range
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
腔室体积
≥1 mL
路径长度
10 mm
检测方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
以每套 100 只包装于聚苯乙烯泡沫盒中,确保比色皿无尘、无划痕。
注意:这些比色皿与某些有机溶剂不相容。
查看传输曲线标记的D
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)