Merck
BR759015
BRAND®半微量比色皿
polystyrene, minimum filling volume 1.5mL
别名:
比色皿
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
材料
polystyrene
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
BRAND 759015
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • BRAND®半微量比色皿是在受控室内条件下制造。
  • 透明的光程,具备光程定位(optical path orientation)指示。
  • 按模腔数目(mold cavity number)分类包装,确保最小的消光系数变化。
  • 标准的10mm 液体光程。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG