主要文件
BR759200
BRAND®紫外线比色皿,微型
center H 8.5 mm, volume 70-850 μL, pack of 100 ea
别名:
比色皿, 紫外线比色皿
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121813
NACRES:
SB.32
包装
pack of 100 ea
制造商/商品名称
BRAND 759200
中心高度
8.5 mm
体积
70-850 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • BRAND® UV cuvette micro紫外微量比色皿在受控房间条件下制造。
  • 适合在水分析、化学和生命科学应用中用于测量。
  • 比色皿材质对大多数极性溶剂和酸碱溶液都具有高耐化学性。
  • 清晰、干净的光路,附光路方向标识。
  • 无交叉污染风险。
  • 按模腔数分类。
  • 石英比色皿的经济替代品。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)