主要文件
R2633
Supelco
比色皿架
Holds 12 cuvettes
别名:
rack tube, racks tube, tube racks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.32
物料
polypropylene
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
长度 × 宽度 × 高度
4 5/8 in. × 4 1/4 in. × 4 3/8 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
经过专门设计的支架。只有吸收池的各个角与支架接触,显著地降低了损坏光学表面的风险。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)