Merck
C2526
Sigma-Aldrich
L-胱氨酸 二盐酸盐
≥98% (TLC), suitable for cell culture
别名:
Cystine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12N2O4S2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
313.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
产品名称
L-胱氨酸 二盐酸盐, ≥98% (TLC)
方案
≥98% (TLC)
表单
powder or crystals
技术
cell culture | mammalian: suitable
颜色
white to off-white
mp
≥211.36 °C
SMILES字符串
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
InChI key
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
L-胱氨酸是 L-半胱氨酸的一种天然蛋白氨基酸硫化物二聚体。L-胱氨酸被用作一种细胞培养补充剂。L-胱氨酸还用于表征和鉴定细胞中特定的氨基酸转运系统,例如系统系统 Xc(─)。
注意
吸湿性;在湿度 <30% 的环境中使用
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aliaksei S Vasilevich et al.
Scientific reports, 10(1), 18988-18988 (2020-11-06)
Learning rules by which cell shape impacts cell function would enable control of cell physiology and fate in medical applications, particularly, on the interface of cells and material of the implants. We defined the phenotypic response of human bone marrow-derived
商品
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
半胱氨酸在无血清真核细胞培养中的重要性和应用,包括杂交瘤细胞和中国仓鼠卵巢(CHO)细胞培养