About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12N2O4S2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
313.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
NACRES:
NA.21
推荐产品
生物来源
synthetic
质量水平
描述
Non-Animal Derived
表单
powder
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
endotoxin, microbial, and trace metals, tested
适用性
suitable for manufacturing use
异质活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES字符串
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
InChI key
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们用于生物制药加工的SAFC® 系列优质原料经过严格的质量控制流程,配合记录文件和技术专长帮助我们的客户达到M-Clarity Program规定的要求。
M-Clarity Program
我们全面的上游工艺化学品系列不仅为生物制药生产商提供生产传统和创新治疗药物所需的优质原料,而且帮助他们更快地将产品投放市场并简化监管问题。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
M-Clarity Program
我们全面的上游工艺化学品系列不仅为生物制药生产商提供生产传统和创新治疗药物所需的优质原料,而且帮助他们更快地将产品投放市场并简化监管问题。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
应用
L-胱氨酸是一种含硫的非必需氨基酸。它被用作细胞培养基组分和原材料,用于治疗性重组蛋白和单克隆抗体的商业生物制造。L-胱氨酸二盐酸盐是一种改良型L-胱氨酸,具有更好的溶解度。
包装
该产品有以下包装尺寸:
RES1513C-A701X: 100g容器
RES1513C-A704X: 10kg容器
RES1513C-A701X: 100g容器
RES1513C-A704X: 10kg容器
法律信息
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
替代产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1