Merck
72816
Supelco
左旋多巴
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
别名:
3-(3,4-二羟基苯基)-L-丙氨酸, 3-羟基-L-酪氨酸, L-DOPA, 左多巴
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
197.19
Beilstein:
2215169
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
分析物化学类别
amino acids, peptides, proteins
制造商/商品名称
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技术
gas chromatography (GC): suitable
mp
276-278 °C (lit.)
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
基因信息
human ... DRD3(1814)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该有证标准物质(CRM)是根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证的。该CRM可追溯到来自NMI的原材料,如 NIST或NMIJ。
证书上给出了定量核磁共振法认证的内容,包括不确定性和失效日期。
请在http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
查看我们所有的氨基酸认证标准物质(CRM)产品
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)