Merck
B4930
Sigma-Aldrich
毛细管电泳运行缓冲液 (10x)
for automated DNA sequencing
别名:
Running Buffer, Sequencing Buffer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.25
等級
for molecular biology
品質等級
種類
for automated DNA sequencing
形狀
liquid
技術
DNA sequencing: suitable
儲存溫度
room temp
應用
毛细管电泳缓冲液(10x)已用于毛细管电泳自动化测序。
特點和優勢
  • 兼容ABI Prism 3700 DNA分析仪和分子动力学 MegaBACE毛细管电泳仪
  • 批间性能一致、出色
  • 室温稳定,方便运输和储存
  • 经过验证,适于性能优化电泳胶 6(POP6)
  • 经济实惠、品质出色的高价值缓冲液
  • 每一批次的质控保证产品pH、电导率和性能适合毛细管电泳测序
  • 塑料瓶包装易于操作
  • 提供1、4和20 L及定制包装选择
準備報告
使用前应将产品稀释至1倍。加入 1 体积 10X 毛细管电泳缓冲液至 9 体积去离子水中。盖住容器顶部,上下翻转混合1X溶液。
其他說明
毛细管电泳缓冲液仅供实验室使用。不可用于药物、家庭或其他用途。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Wolf-Matthias Leeder et al.
Bio-protocol, 11(5), e3935-e3935 (2021-04-03)
Gene expression within the mitochondria of African trypanosomes and other protozoan organisms relies on a nucleotide-specific RNA-editing reaction. In the process exclusively uridine (U)-nucleotides are site-specifically inserted into and deleted from sequence-deficient primary transcripts to convert them into translatable mRNAs.