Quality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
dilution
(WGA)
input
purified DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
面向全基因组扩增(WGA)的 SeqPlex™ Enhanced DNA 扩增试剂盒专用于对极小量或降解/高度片段化的 DNA 进行下一代测序(NGS)。 染色质免疫沉淀(ChIP)或福尔马林固定的石蜡包埋组织样品(FFPE)的DNA含量往往无法满足成功制备下一代测序文库的需求。通过 SeqPlex 试剂盒可对这类 DNA 以及其他用于 NGS 的小量/高度片段化 DNA 样品进行预扩增。 该试剂盒是 WGA 产品线的延伸,旨在集成到 Illumina®、SOLiD™ 或 454 测序工作流程中。
Application
SeqPlex™ DNA 扩增试剂盒已用于全基因组扩增。
Features and Benefits
- 随机引物技术可扩增片段化的 DNA,如 ChIP 或 FFPE
- 便于从低至 100 pg 的 ChIP DNA 进行测序
- 增强引物,可实现完整的基因组覆盖、最小的序列偏差、引物去除,扩增子大小非常适合新一代测序
- 与Illumina®、SOLiD™或454文库制备兼容,用于新一代测序
Other Notes
SEQXE-500RXN 是按需生产。获取更多信息,请发邮件至[email protected] 联系技术服务。
Legal Information
Illumina is a registered trademark of Illumina, Inc.
SOLiD is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
SeqPlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书 & 价格
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
存储类别
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3