B4429
2-二(2-羟乙基)氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0%
别名:
2-二(2-羟乙基)氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇, 2-双(羟基甲基)-2,2′,2″-次氮基三乙醇, 双(2-羟乙基)氨基-三(羟甲基)甲烷
About This Item
推荐产品
等级
BioPerformance Certified
方案
≥98.0%
表单
crystalline powder
技术
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
杂质
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
有效pH范围
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
溶解性
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
应用
diagnostic assay manufacturing
SMILES字符串
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- A new test for the laboratory diagnosis of spherocytosis:开发一种使用Bis-Tris缓冲液的新诊断分析方法,改进球形红细胞增多症的临床检测和特征分析。这种缓冲液的稳定性和最适pH令其比较适合临床实验室日常使用,带来准确的可重复诊断结果(Vettore et al., 1984)。
其他说明
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
相关内容
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
了解生产规模的高纯度生物学缓冲液通过我们专业制造溶液,确保稳定性、pH控制和稳定供应。