主要文件
391335
Millipore
BIS-TRIS
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), suitable where a calcium phosphate-DNA complex formation is desirable
别名:
双(2-羟甲基)氨基-三(羟甲基)甲烷,ULTROL®级, [(2-羟乙基)亚氨基]-(羟甲基)甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H19NO5
CAS号:
分子量:
209.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161700
NACRES:
NA.25
质量水平
方案
≥99% dry basis (titration)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
pKa (20 °C)
6.5
溶解性
water: soluble
痕量阳离子
heavy metals: <3 ppm
运输
ambient
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
N(C(CO)(CO)CO)(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种惰性两性离子缓冲液,其电离常数相对于温度的变化很小。在pH值为5.8-7.3的范围内有用。在 25°C 下的 pKa 为6.50。适用于血红蛋白的分级分离。
一种惰性两性离子缓冲液,其电离常数相对于温度的变化很小(吸光度:<0.04,在280 nm处,100 mM,H2O)。适用于血红蛋白的分级分离。在 25°C 下的 pKa 为6.5。
吸光度(100 mM,H2O,280 nm):≤0.04。
警告
毒性:标准处理(A)
其他说明
Nealon, D.A., et al. 1980.Clin Chem.26, 1516.
Morin, L.G.1977.Clin. Chem.23, 1569.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2