蒸汽壓力
4.5 psi ( 20 °C)
化驗
≥99%
形狀
liquid
包含
0.01% thymol as stabilizer
折射率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
50.2 °C (lit.)
密度
1.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrClF3/c3-1(4)2(5,6)7/h1H
InChI 密鑰
BCQZXOMGPXTTIC-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ATP5D(513) , GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879) , GLRA1(2741) , GLRB(2743) , GRIA1(2890) , KCNK10(54207) , KCNK18(338567) , KCNK2(3776) , KCNK3(3777) , KCNK9(51305) , KCNN4(3783)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves